808802
TSKgel® DEAE-5PW (10 µm) HPLC Columns
L x I.D. 7.5 cm × 8 mm, DEAE (diethylaminoethyl) phase
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
TSKgel® DEAE-5PW HPLC Column, phase DEAE (diethylaminoethyl), L × I.D. 7.5 cm × 8 mm, 10 μm particle size
Materialien
glass
Produktlinie
TSKgel®
Leistungsmerkmale
counter ion Cl-
Hersteller/Markenname
Tosoh 8802
Parameter
≤1 M salt concentration
≤20% organic solvent
1.2 mL/min flow rate
10 bar max. pressure
10-45 °C temperature
Methode(n)
HPLC: suitable
L × ID
7.5 cm × 8 mm
Matrix
hydroxylated methacrylic polymer
Aktive Matrixgruppe
DEAE (diethylaminoethyl) phase
Partikelgröße
10 μm
Betriebs-pH-Wert
2-12
Trenntechnik
anion exchange
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Vorsäule
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)