814016
TSKgel® DEAE-5PW (13 µm) HPLC Columns
L x I.D. 15 cm × 20 mm, DEAE (diethylaminoethyl) phase
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
TSKgel® DEAE-5PW HPLC Column, phase DEAE (diethylaminoethyl), L × I.D. 15 cm × 20 mm, 13 μm particle size
Materialien
glass
Produktlinie
TSKgel®
Leistungsmerkmale
counter ion Cl-
Hersteller/Markenname
Tosoh 14016
Parameter
≤1 M salt concentration
≤20% organic solvent
10-45 °C temperature
150 bar max. pressure
8 mL/min flow rate
Methode(n)
HPLC: suitable
L × ID
15 cm × 20 mm
Matrix
hydroxylated methacrylic polymer
Aktive Matrixgruppe
DEAE (diethylaminoethyl) phase
Partikelgröße
13 μm
Betriebs-pH-Wert
2-12
Trenntechnik
anion exchange
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Vorsäule
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)