Merck
58934C30
Supelco
SUPELCOSIL Suplex pKb-100 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 3 mm, HPLC Column
About This Item
UNSPSC-Code:
41115700
NACRES:
SB.52
product name
SUPELCOSIL Suplex pKb-100 HPLC-Säule, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 3 mm
Materialien
stainless steel column
Agentur
suitable for USP L68
Produktlinie
SUPELCOSIL
Leistungsmerkmale
endcapped: no
Hersteller/Markenname
SUPELCOSIL
Verpackung
1 ea of
Kennzeichnungsgrad
12.5% carbon loading
Parameter
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
Methode(n)
HPLC: suitable
L × ID
25 cm × 3 mm
Oberflächenbereich
170 m2/g
Oberflächendeckung
surface coverage 3.4 μmol/m2
Matrix
silica gel, spherical particle platform
fully porous particle
Aktive Matrixgruppe
amide, alkyl phase
Partikelgröße
5 μm
Porengröße
120 Å
pH-Bereich
2-7.5
Anwendung(en)
food and beverages
Trenntechnik
reversed phase
Allgemeine Beschreibung
Suplex pkb-100 hat die gleiche gebundene Phase wie Supelcosil LC-ABZ. Der Unterschied dieses speziell deaktivierten Materials zur LC-ABZ liegt im fehlenden Endcapping des Suplex pKb-100. Dadurch weist die Suplex pkb-100 eine höhere Leistung für stark basische Verbindungen auf, während die LC-ABZ für Proben bevorzugt werden sollte, die auch Säuren und/oder zwitterionische Verbindungen beinhalten.
Empfohlene Produkte
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Rechtliche Hinweise
SUPELCOSIL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)