Merck
57276
Supelco
3,18-mm-PTFE-Schläuche (1/8"), farbkodiert
for use with Supelco Visiprep Large Volume Sampler, pk of 4
About This Item
UNSPSC-Code:
12000000
Leistungsmerkmale
color-coded
Verpackung
pk of 4
Methode(n)
solid phase extraction (SPE): suitable
Schlauch AD
1/8 in.
Anwendung(en)
food and beverages
Kompatibilität
for use with Supelco Visiprep Large Volume Sampler
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)