Merck
57126
Supelco
SPE-Röhrchenadapter
configured for AutoTrace Automated Systems, for use with 6mL tubes, pk of 6
About This Item
UNSPSC-Code:
12000000
Verpackung
pk of 6
Methode(n)
solid phase extraction (SPE): suitable
Anwendung(en)
food and beverages
Kompatibilität
configured for AutoTrace Automated Systems
for use with 6mL tubes
Allgemeine Beschreibung
Röhrchenadapter dienen mehreren Zwecken. Sie können verwendet werden, um SPE-Röhrchen übereinander zu stapeln und so unterschiedliche Selektivitäten zu erzeugen. Ein größerer leerer Spritzenkolben kann als größeres Probenreservior über einem kleineren SPE-Röhrchen platziert werden. Oder sie können bei Hochdruckanwendungen (z. B. von einer Spritze oder Luft/N2-Leitung) als Adapter dienen.
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)