Merck
54258-U
Supelco
Großvolumiges SPE-Reservoir
polypropylene body, for use with 6 mL polypropylene SPE tubes, volume 25 mL, pk of 30
Synonym(e):
25-ml-SPE-Reservoir für 6-ml-SPE-Kartuschenröhrchen
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.21
Materialien
polypropylene body
Qualitätsniveau
Agentur
suitable for DIN 38407-42
suitable for EPA 533
suitable for EPA ACB B21-02
suitable for EPA ACB B23-05b
suitable for EPA OTM-45
suitable for GB 31604.35-2016
suitable for ISO 21675 2019
suitable for ISO 25101
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
suitable for FDA C-010.02
Verpackung
pk of 30
Methode(n)
solid phase extraction (SPE): suitable
Volumen
25 mL
Anwendung(en)
PFAS testing
food and beverages
Kompatibilität
for use with 6 mL polypropylene SPE tubes
Allgemeine Beschreibung
Dank großvolumiger SPE-Reservoirs kann das Leerraumvolumen von standardmäßigen SPE-Röhrchen aus Polypropylen vergrößert werden. Da diese Reservoirs für einen direkten Anschluss an die Kolbenöffnung des SPE-Röhrchens ausgelegt sind, sind sie ideal geeignet für Schwerkraftanwendungen, bei denen ein größeres Leerraumvolumen benötigt wird.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
54258-U4061832567259