57172
ENVI™-8 DSK SPE-Scheibe
diam. 47 mm, pk of 24
Verpackung
pk of 24
Qualitätsniveau
Methode(n)
solid phase extraction (SPE): suitable
Durchmesser
47 mm
Anwendung(en)
food and beverages
Trenntechnik
reversed phase
Allgemeine Beschreibung
Retention Mechanism: Reversed-phase
Sample Matrix Compatibility: Aqueous solutions (drinking water)
Sample Matrix Compatibility: Aqueous solutions (drinking water)
- The SPE membrane equivalents of ENVI-18 and ENVI-8 packed bed SPE sorbents
- Porous glass fiber membranes embedded with C18 or C8 modified silica particles.
- Provides faster flow rates and exhibits less clogging than PTFE discs for the extraction of organic contaminants from drinking water samples
- Typical applications include polynuclear aromatic hydrocarbons (PAHs), polychlorinated biphenyls (PCBs), phthalates, semivolatile organics, paraquat and diquat, pesticides and herbicides
Rechtliche Hinweise
ENVI is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Anwendung
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Solid Phase Extraction: Reversed-Phase Methodology
Protokolle
HPLC Analysis of Paraquat and Diquat on SUPELCOSIL™ LC-18 after SPE using ENVI™-8 DSK
Chromatograms
application for SPE, application for HPLCUnser Team von Wissenschaftlern verfügt über Erfahrung in allen Forschungsbereichen einschließlich Life Science, Materialwissenschaften, chemischer Synthese, Chromatographie, Analytik und vielen mehr..