Merck
54812-U
Supelco
Supelclean ENVI-Carb Plus SPE-Kartusche
Reversible Tube, bed wt. 400 mg, volume 1 mL, pk of 30
Synonym(e):
Reversible SPE-Kartusche aus Kohlenstoff, 1 ml
About This Item
UNSPSC-Code:
41115712
NACRES:
NB.21
Materialien
polypropylene tube
Produktlinie
Supelclean
Zusammensetzung
bed wt., 400 mg
Verpackung
pk of 30
Methode(n)
solid phase extraction (SPE): suitable
Oberflächenbereich
1149 m2/g
Volumen
1 mL
Matrix
Amorphous Carbon Molecular Sieve (CMS)
Aktive Matrixgruppe
carbon phase
Porengröße
0.782 mL/g pore volume
27.2 Å pore size
Dichte
2.27 g/mL
Anwendung(en)
food and beverages
Trenntechnik
reversed phase
Allgemeine Beschreibung
Sphärische Kohlenstoffpartikel (Kohlenstoff-Molekularsieb)
Retentionsmechanismus: Umkehrphase
Kompatibilität der Probenmatrix: Wässrige Lösungen (Trink-, Grund-, Abwasser)
  • Entwickelt und konstruiert für die Festphasenextraktion von hochpolaren Verbindungen aus wässrigen Proben wie Trink- und Grundwasser.
  • Weist bei Einsatz unter Bedingungen der Umkehrphase eine äußerst hohe Affinität zu organischen polaren und nicht polaren Verbindungen aus sowohl nicht polaren als auch polaren Matrizen auf.
  • Im Gegensatz zu herkömmlichen grafitierten Rußphasen (GCB) (z. B. Supelclean ENVI-Carb), die körnig und bröckelig sind, besteht ENVI-Carb Plus aus starken kugelförmigen sphärischen Partikeln mit hoher Oberfläche.
  • Beispiele für hochpolare Verbindungen, die unter Verwendung von Supelclean ENVI-Carb Plus zurückgewonnen wurden (≥ 70 %), sind (insbesondere) Acephat (logP = -0,85), Phenol (logP = 1,51), 1,4-Dioxan (logP = -0,27) und Oxamyl (logP = -1,2).
  • Bei Verwendung in Verbindung mit einer SPE-Vakuum-Sammelleitung sind ein männlicher Luer-Koppler (Kat.- Nr. 25064-U), ein weiblicher Luer-Koppler (Kat.- Nr. 21015) und ein oder mehrere leere SPE-Schläuche erforderlich, die aber nicht im Lieferumfang enthalten sind.
Rechtliche Hinweise
ENVI-Carb is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Solid Phase Extraction: Reversed-Phase Methodology
Protokolle
ENVI-Carb Plus for the Extraction of Propylene Glycol and Ethylene Glycol from Water
ENVI-Carb Plus for the Extraction of Propylene Glycol and Ethylene Glycol from Water
Chromatograms
suitable for GC, application for SPE