Merck
57171
Supelco
ENVI-18 DSK SPE-Scheibe
diam. 47 mm, pk of 24
About This Item
UNSPSC-Code:
41115712
Agentur
suitable for EPA 1613
Qualitätsniveau
Produktlinie
ENVI
Verpackung
pk of 24
Methode(n)
solid phase extraction (SPE): suitable
Durchmesser
47 mm
Anwendung(en)
food and beverages
Trenntechnik
reversed phase
Allgemeine Beschreibung
Retentionsmechanismus: Umkehrphase
Kompatibilität der Probenmatrix: Wässrige Lösungen (Trinkwasser)
  • Die SPE-Membran entspricht ENVI-18- und ENVI-8-gepackten SPE-Sorptionsmitteln für Betten
  • Poröse mit C18- oder C8-modifizierten Kieselgelpartikeln eingebettete Glasfasermembranen
  • Ermöglicht bei der Entfernung von organischen Schadstoffen aus Trinkwasserproben schnellere Durchflussraten und sorgt für weniger Verstopfung als PTFE-Scheiben
  • Wird üblicherweise u. a. für polynukleare aromatische Kohlenwasserstoffe (PAH), polychlorierte Biphenyle (PCB), Phthalate, halbflüchtige organische Substanzen, Paraquat und Diquat sowie Pestizide und Herbizide eingesetzt
Rechtliche Hinweise
ENVI is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Anwendung
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Solid Phase Extraction: Reversed-Phase Methodology
Chromatograms
suitable for GC, application for SPE