Merck
610000
Avanti
Extruder-Set mit Halter/Heizblock
Avanti Research - A Croda Brand
Synonym(e):
Mini-Extruder-Set
About This Item
UNSPSC-Code:
23151503
NACRES:
NB.51
Leistungsmerkmale
Extruder Set with Block
Hersteller/Markenname
Avanti Research - A Croda Brand
Lagertemp.
15-25°C
Allgemeine Beschreibung
Der Avanti Mini-Extruder ermöglicht es Forschern und Wissenschaftlern, große, unilamellare Vesikel mittels Extrusion (LUVET) auf effiziente und schnelle Weise herzustellen.
Erkunden Sie die Anweisungen, um mehr über den Mini-Extruder von Avanti Research zu erfahren.
Anwendung
Das Extruder-Set mit Halter/Heizblock wurde zur Präparation von Vesikeln und Liposomen eingesetzt.
Verpackung
Mini-Extruder (Set): umfasst Anleitungen, Mini-Extruder, zwei 1000-μl-Spritzen, 100 Polycarbonat-Membranen mit 0,1μm Porengröße 100 Filterhalter und 1 Halter/Heizblock
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Kit-Komponenten auch einzeln erhältlich
Produkt-Nr.
Beschreibung
SDB
  • 610020Mini-Extruder (only), Avanti Research - A Croda BrandSDB
  • 610017Syringe (1000 μL), Avanti Research - A Croda BrandSDB
  • 610014Filter Support, Avanti Research - A Croda BrandSDB
  • 610005PC Membranes 0.1um, Avanti Research - A Croda BrandSDB
  • 610024Extr. Heating Block, Avanti Research - A Croda BrandSDB
Empfehlung
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Trapping single molecules in liposomes: surface interactions and freeze- thaw effects
Liu B, et al.
The Journal of Physical Chemistry B, 114(46), 15191-15198 (2010)
Immobilization and detection of platelet-derived extracellular vesicles on functionalized silicon substrate: cytometric and spectrometric approach
Gajos K, et al.
Analytical and Bioanalytical Chemistry, 409(4), 1109-1119 (2017)
Liposome-enhanced lateral-flow assays for clinical analyses
Edwards KA, et al.
Biosensors and Biodetection, 407-434 (2017)
In vivo experimental investigation on multi-pulse Nd: YAG laser-induced vesicle embolization of vascular lesions
Jia H, et al.
Optics & Laser technology, 116, 246-255 (2019)