500518
Statischer Mischer mit geringem Volumen (50-250 μl)
housing, Binary, PEEK
Synonym(e):
ASI PEEK-GEHÄUSE, ZUGANG BINÄR
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
PEEK
Fitting
10-32 ASI in-line housing for 1/16 in. O.D. tubing
Kompatibilität
for use with ASI low volume mixer cartridge
Allgemeine Beschreibung
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)