Merck
28432-U
Supelco
Viton® Polypropylenverbinder 24 mm/24 mm
pk of 6
About This Item
UNSPSC-Code:
13111000
NACRES:
NB.21
Beschreibung
for connecting 24mm threaded glass hardware (Dioxin Columns & Top Flasks with 24 mm neck)
Verpackung
pk of 6
Methode(n)
solid phase extraction (SPE): suitable
Anwendung(en)
food and beverages
Rechtliche Hinweise
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)