Merck
57250-U
Supelco
Visiprep-SPE-Vakuumverteiler, PTFE-frei
standard, 24-port model
Synonym(e):
24-Port-SPE-Vakuumverteiler für Kartuschen
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.21
Materialien
UHMW PE frit
polypropylene tube
Agentur
suitable for DIN 38407-42
suitable for EPA 1633
suitable for EPA 533
suitable for EPA 537.1
suitable for EPA ACB B21-02
suitable for EPA ACB B23-05b
suitable for EPA OTM-45
suitable for GB 31604.35-2016
suitable for ISO 21675 2019
suitable for ISO 25101
suitable for ISO/CEN 15968-2010
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
suitable for FDA C-010.02
Produktlinie
Visiprep
Methode(n)
solid phase extraction (SPE): suitable
Eignung
suitable for (for PFAS Testing)
Anwendung(en)
PFAS testing
environmental
food and beverages
Allgemeine Beschreibung
Visiprep-Festphasenextraktion-Vakuumverteiler und-Zubehör automatisiert die Präparation und Reinigung von Laborflüssigkeitsprobendurch Festphasenextraktion. Bei Verwendung mit einer Vakuumpumpe kann ein Visiprep™-Verteilerbis zu 12 oder bis zu 24 Proben gleichzeitig extrahieren. Dies führt zu einer signifikanten Erhöhung desProbendurchsatzes bei gleichzeitiger Verringerung der Hands-On-Zeit für die Probenvorbereitung im Vergleich zuFlüssig-Flüssig-Extraktionsmethoden. Visiprep-Vakuumverteiler verfügen über einVakuum-Entlüftungsventil und eine eigenständige Abdeckungfür eine präzise Flusskontrolle und eine sichere, einfache Anwendung.Unsere Ventile zur Flussregelung ermöglichen die präzise Steuerung des Durchflusses durch jedes einzelneRöhrchen durch Drehen der einzelnen in der Abdeckung integrierten Schraubventile. Unsere vor Kurzemoptimierten Standardverteiler eignen sich für SPE-Methoden im Bereich der PFAS-Prüfung. Alle wichtigen Komponenten, die PFAS enthalten (z. B. PTFE), werden durchPFAS-freie Alternativen ersetzt, z. B. ultrahochmolekulares Polyethylen (UHMW-PE) oder Edelstahl (Nadelführungen). Diese sorgen für eine niedrige PFAS-Hintergrundkontamination während des SPE-Prozesses. Das Glasbecken löst sich nicht auf, beschlägtoder verfärbt sich nicht, wenn es starken Lösungsmitteln ausgesetzt ist. Das Rack des Verteilers fasstAutosampler- oder kleine Szintillationsfläschchen, 10-mm- oder 16-mm-Reagenzgläser oder 1-, 2-, 5-oder 10-ml-Messkolben. Eine optionale Platte kann bis zu zehn 20-ml-Szintillationsfläschchen im Modell mit 12 Anschlüssen aufnehmen. Das Vakuum-Entlüftungsventil verbessert die Kontrolle des Vakuumniveaus undsorgt für einen sichereren Verschluss des Ventils. Dieses Schraubventil ist miteiner kegelförmigen Dichtung aus ultrahochmolekularem Polyethylen (jetzt PTFE-frei) montiert.Durch das Festziehen der Schraube wird eine vollständige Abdichtung ohne Leckagen am Ventil sichergestellt.Durch Lösen der Schraube wird die Dichtung aufgebrochen, sodass das Vakuum sofort aufgehoben wird,um die Extraktion zu beenden oder die Verteilerabdeckung zu öffnen. Mit vier 5-cm-Beinen kanndie Abdeckung so auf eine Arbeitsfläche gestellt werden, dass die SPE-Röhrchen ihre aufrechtePosition beibehalten. Dadurch wird verhindert, dass Lösungsmittelführungen auf der Arbeitsfläche aufliegen undbeschädigt oder kontaminiert werden. Ein Trocknungsaufsatz für denVerteiler ist separat erhältlich, kann in wenigen Minuten installiert werden und mit jedemInertgas verwendet werden. Der Trocknungsaufsatz ist auch für die Konzentrierung der wiedergewonnenen Proben nützlich. Der Gasfluss zu jedem Röhrchen kann unabhängig eingestellt werden.
Anwendung
  • pH-sensitive pullulan-doxorubicin nanoparticles loaded with 1,1,2-trichlorotrifluoroethane as a novel synergist for high intensity focused ultrasound mediated tumor ablation: Bei diesem innovativen Ansatz wird 1,1,2-Trichlortrifluorethan in Nanopartikelformulierungen verwendet, um die Wirksamkeit von Tumorbehandlungen durch hochintensiven fokussierten Ultraschall zu verbessern, was ihr Potenzial für pharmazeutische Anwendungen zeigt (Li et al., 2019).
  • Chemische Analyse und Risikobewertung von Diethylphthalat in alkoholischen Getränken unter besonderer Berücksichtigung von nicht registriertem Alkohol: Obwohl sich diese Studie hauptsächlich auf Diethylphthalat konzentrierte, unterstreicht sie den breiteren Umfang der Lösungsmittelsicherheit in der Pharmaindustrie und deutet auf indirekte Auswirkungen für die Handhabung und Sicherheitsbewertung von Lösungsmitteln wie 1,1,2-Trichlortrifluorethan hin (Leitz et al., 2009).
  • Quantitative determination of n-propane, iso-butane, and n-butane by headspace GC-MS in intoxications by inhalation of lighter fluid: Diese Forschungsarbeit zeigt den Einsatz fortschrittlicher analytischer Techniken für flüchtige Substanzen, die analog zu Methoden sein könnten, die bei der Untersuchung von Umwelt- und Sicherheitsaspekten von 1,1,2-Trichlortrifluorethan in industriellen Umgebungen angewendet werden (Bouche et al., 2002).
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Patentierte Schraubventile in jedem SPE-Anschluss für präzise Flusskontrolle
  • Glasbecken löst sich nicht auf, beschlägt oder verfärbt sich nicht bei Kontakt mit Lösungsmitteln
  • Beine an der Abdeckung ermöglichen es dem Benutzer, die Abdeckung beim Entfernen vom Verteiler einfach auf der Arbeitsfläche abzustellen
  • Ein verschraubtes lösungsmittelbeständiges Vakuum-Entlüftungsmessgerät und -ventil sorgen für bessere Abdichtung und Vakuumkontrolle. Ventil für 1/4″-Vakuumschläuche.
  • Das PP-Rack für Sammelgefäße kann Autosamplerfläschchen, kleine Szintillationsfläschchen (22,75 mm Außendurchmesser empfohlen), 10- und 16-mm-Reagenzgläser sowie 1-, 2-, 5- und 10-ml-Messkolben aufnehmen. Eine optionale Platte für 20-ml-Szintillationsfläschchen ist für Modelle mit 12 Anschlüssen erhältlich.
Rechtliche Hinweise
Visiprep is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Cheng Zhang et al.
Cell, 175(1), 212-223 (2018-09-23)
CRISPR-Cas endonucleases directed against foreign nucleic acids mediate prokaryotic adaptive immunity and have been tailored for broad genetic engineering applications. Type VI-D CRISPR systems contain the smallest known family of single effector Cas enzymes, and their signature Cas13d ribonuclease employs
Protokolle
To optimize hydrolysis using β-glucuronidase, factors such as incubation time, temperature, hydrolysis pH, enzyme source, and enzyme concentration must be evaluated for each glucuronide metabolite to be analyzed.