20556
Glaskartusche für kleine PUF-Propfen
pkg of 1 ea
Synonym(e):
Kleine PUF-Kartuschen
Alle Fotos(2)
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
glass cartridge
Qualitätsniveau
Verpackung
pkg of 1 ea
Methode(n)
active air sampling: suitable
Anwendung(en)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Kompatibilität
for use with ORBO-1000 (22 mm PUF plug)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)