Merck
21038
Supelco
Quarzfilter, 32 mm Durchmesser
(d)
About This Item
UNSPSC-Code:
12190000
Verpackung
pkg of 10 ea
Methode(n)
active air sampling: suitable
Anwendung(en)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Allgemeine Beschreibung
Quartz Filter along with filter cartridge assembly enables simultaneous sampling of both the gas and particulate fractions.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)