Merck
20350
Supelco
ORBO 49P (OVS) Supelpak-20 speziell behandelt Amberlite XAD®-2 (20/40), 270/140 mg
RC,GFF,F,F (specially cleaned) separators, O.D. × L 13-8 mm × 75 mm , OSHA Versatile Sampler (OVS) Tube, pkg of 10 ea
Synonym(e):
ORBO-Supelpak-Röhrchen der Serie 20
About This Item
UNSPSC-Code:
47131900
Materialien
RC,GFF,F,F (specially cleaned) separators
Qualitätsniveau
Agentur
NIOSH 5601
OSHA 62,63,67,70,74
Produktlinie
Amberlite
ORBO
Zusammensetzung
Bed A, 270 mg
Bed B, 140 mg
Verpackung
pkg of 10 ea
Hersteller/Markenname
ORBO 49P
Methode(n)
active air sampling: suitable
AD × L
13-8 mm × 75 mm , OSHA Versatile Sampler (OVS) Tube
Matrix
XAD-2 (specially cleaned)
Partikelgröße
20-40 mesh
Anwendung(en)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Allgemeine Beschreibung
Der vielseitige OSHA-Probenehmer OVS (OSHA Versatile Sampler) wurde vornehmlich zur Sammlung von phosphororganischen Pestiziden entwickelt, eignet sich aber auch für andere Anwendungen. Die speziell gefertigten offenen Glasröhrchen sind 75 mm lang mit einem Außendurchmesser von 13 mm auf der Einlassseite, der sich auf der Auslassseite auf 8 mm verjüngt. Das Design zeichnet sich sowohl durch einen Glasfilter aus, der Aerosole einfängt, als auch durch einen zweiteiligen Sorptionsabschnitt, der die Dämpfe adsorbiert. Das Röhrchen ist mit speziell gereinigtem XAD2-Material gefüllt und ist zwecks Gewährleistung niedriger Hintergrundstörungen auf Qualitätssicherheit getestet. Das Produkt ist auf der Einlass- und Auslassseite verkappt, um die Umweltexposition zu vermindern. Entspricht den Methodendesign-Spezifikationen von OSHA und NIOSH.
Rechtliche Hinweise
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
ORBO is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Supelpak is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
XAD is a registered trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
Anwendung
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
F J Egea González et al.
Journal of AOAC International, 80(5), 1091-1097 (1997-11-05)
A method to sample and analyze chlorothalonil and dichlofluanid in greenhouse air was evaluated. Analysis was performed by gas chromatography with electron capture detection and gas chromatography-mass spectrometry. Solid sorbents such as Chromosorb 102, Porapak R, Supelpak-2, Amberlite XAD-2, Amberlite
D Rochat et al.
Journal of chemical ecology, 17(11), 2127-2141 (1991-11-01)
Male American palm weevils (APWs),Rhynchophorus palmarum (L.) produced two sex-specific compounds, which were disclosed by volatile collections on Supelpak-2 and gas chromatography. One was a minor compound, not always detected. The major male-produced volatile was identified as (2E)-6-methyl-2-hepten-4-ol through coupled
Nikolaos G Tsiropoulos et al.
Analytica chimica acta, 573-574, 209-215 (2007-08-29)
A methodology is described for greenhouse air analysis by sampling fenhexamid, pyrimethanil, malathion, metalaxyl-M and myclobutanil in solid sorbents. Pesticides were determined by gas chromatography with NP Detector. The trapping efficiency of XAD-2, XAD-4, Supelpak-2, Florisil and C-18 at different
Bruno Laeng et al.
Cognitive processing, 12(1), 13-21 (2010-09-25)
We recorded the pupil diameters of participants performing the words' color-naming Stroop task (i.e., naming the color of a word that names a color). Non-color words were used as baseline to firmly establish the effects of semantic relatedness induced by
A Orbo et al.
Tidsskrift for den Norske laegeforening : tidsskrift for praktisk medicin, ny raekke, 117(7), 972-976 (1997-03-10)
The development of female steroid hormone-related neoplasms such as gynaecologic and mammary cancers is influenced by hormones administered exogenously. Hormonal contraceptives and hormone replacement therapy both affect the risk of developing cancers in the endometrium, cervix, ovarium, and mammary glands.
Chromatograms
suitable for GC, application for air monitoring