Merck
00537
Supelco
3-(4-Hydroxyphenyl)-DL-milchsäure-13C9
analytical standard
Synonym(e):
3-(4-Hydroxyphenyl)-2-hydroxypropansäure-13C9
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
13C9H10O4
Molekulargewicht:
191.11
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Qualität
analytical standard
Isotopenreinheit
≥99.0% 13C
Assay
≥98.0% (HPLC)
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
mp (Schmelzpunkt)
137-143 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O[13C]([13CH](O)[13CH2][13C]1=[13CH][13CH]=[13C](O)[13CH]=[13CH]1)=O
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)