Wichtige Dokumente
370654
Sigma-Aldrich
PKG-Inhibitor
The PKG Inhibitor controls the biological activity of PKG. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Synonym(e):
PKG-Inhibitor
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C38H74N18O10
Molekulargewicht:
943.11
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (HPLC)
Form
lyophilized
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Löslichkeit
water: 1 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Ein spezifischer, reversibler und mit dem Substrat konkurrierender Inhibitor von PKG (Ki = 86 µ;M) in Abhängigkeit von PKA (Ki = 550 µ;M). Die Sequenz entspricht einem nicht phosphorylierbaren Analog (Ser32 zu Ala32) des Histons H2B (Aminosäuren 29–35).
Ein spezifischerer, reversibler und mit dem Substrat konkurrierender Inhibitor von Proteinkinase G (Ki = 86 µ;M) in Abhängigkeit von Proteinkinase A (Ki = 550 µ;M). Die Sequenz entspricht einem nicht phosphorylierbaren Analog (Ser32 zu Ala32) des Histons H2B (Aminosäuren 29–35).
Biochem./physiol. Wirkung
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: ja
Zellpermeabel: nein
Ziel Ki: 86 µ;M gegen Proteinkinase G
Verpackung
Ja
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Sequenz
H-Arg-Lys-Arg-Ala-Arg-Lys-Glu-OH
Sonstige Hinweise
Glass, D.B., et al. 1983. Biochem. J.213, 159.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable