Z653810
Pyrex® glass gas distribution tubes
porosity grade 1
Synonym(e):
3830/02M
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
borosilicate glass tube
colorless tube
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
graduations: no
Hersteller/Markenname
SciLabware 3830/02M
Verfügbarkeit
available only in EU
Gesamt L
300 mm
Hülse AD
15 mm
Röhrchendurchm.
8 mm
8 mm
Bindungsart
non-treated surface
Allgemeine Beschreibung
- Ideal for the dispersion of gas oin liquids
- Borosilicate glass tube with sintered thimble
- Choice of thimble porosities to achieve optimum gas bubble size
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)