Z507660
Ace gas dispersion tube with porous fritted glass tip
Fit #7 Ace-Thred, O.D. × L 7 mm × 135 mm, porosity 25-50 μm (C)
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.51
Empfohlene Produkte
Hersteller/Markenname
Ace Glass 943523
AD × L
7 mm × 135 mm
Porengröße
25-50 μm porosity (C)
Verwandte Kategorien
Anwendung
Ace gas dispersion tube with porous fritted glass tip is suitable for fine dispersion.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z507660-1EA | 4061832349794 |