Z275301
Cannon-Fenske Viskosimeterröhrchen
size 100
Synonym(e):
Viscosity Measurement Device, Viscosity Tube
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41111700
NACRES:
PB.36
Empfohlene Produkte
Größe
100
Beschreibung
constant ~ 0.015 cSt/s
Hersteller/Markenname
Ace Glass 798839
Messbereich Viskosität
3-15 cSt
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Zur Bestimmung der kinematischen Viskosität, auch nach ASTM Methoden D445 und D2515. Genauigkeit ±0.2%. Probenmenge nur 7 mL. Lieferbar ungeeicht oder mit Eichzertifikat.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z275301-1EA | 4061832349190 |