Z507776
Ace gas dispersion tube with porous fritted glass tip, 15° bend
fits flask, 3000 ‑ 5000 mL, porosity 145-174 μm (A)
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.51
Empfohlene Produkte
Leistungsmerkmale
fits flask 3000 ‑ 5000 mL
Hersteller/Markenname
Ace Glass 720407
AD × L
7 mm × 330 mm
Porengröße
145-174 μm porosity (A)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Fit #7 Ace-Thred
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z507776-1EA | 4061832363677 |