Z617849
Greiner PS tube
capacity × diam. × L 14 mL × 18 mm × 95 mm
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41121706
NACRES:
NB.22
Empfohlene Produkte
Materialien
cap (Two-Position Vent Stopper)
clear tube
polystyrene
polystyrene tube
round bottom tube
round bottom
straight neck
Sterilität
sterile
Leistungsmerkmale
RNase and DNase free
neck thread push fit
Verpackung
pack of 750 ea
Hersteller/Markenname
Greiner 191161
Kapazität × Durchm. × L
14 mL × 18 mm × 95 mm
Allgemeine Beschreibung
- High transparency
- Round bottom with two position vent stopper
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)