Merck
Z290742
Sigma-Aldrich
Ersatzteile für Vakuumfiltrationssystem
#5 silicone stopper
About This Item
UNSPSC-Code:
41104900
NACRES:
NB.24
Materialien
silicone housing
Leistungsmerkmale
cap plug seal
Verpackung
pkg of 5 ea
Halsdurchm.
27 mm
Kompatibilität
Für 25mm Membran-Durchmesser, 1 Loch