Merck
XX2014718
Millipore
Millipore Stopfen für die Vakuumfiltration
No. 8, 9.5 mm (3/18 in.) hole, Silicone with parylene coating, 5/PK
Synonym(e):
Millipore Filtration Stopper, Vacuum Stopper
About This Item
UNSPSC-Code:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
Materialien
parylene coating (on stopper)
silicone stopper
Methode(n)
vacuum filtration: suitable
Durchmesser
41 mm
Anwendung(en)
filtration
Versandbedingung
ambient
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Millipore Zubehörprodukt für die Glas-Vakuumfiltration
Stopfen, Nr. 8, Loch von 9,5 mm (3/8 Zoll) perforiert, Silikon mit Parylenbeschichtung, 5/Packung
Diese Zubehörprodukte wurden entwickelt, um Teils aus den Millipore Glas-Vakuumfiltrationskits zu ersetzen oder eine alternative Konfiguration zu ermöglichen.
Dieses Produkt ist ein Zubehörteil für die Millipore Edelstahl-Filterhaltersysteme für Analysen (25 mm).