Merck
EDSPAK001
Milli-Q
EDS-Pak® Hochreinigungskartusche
Production of endocrine disruptor-free water
About This Item
UNSPSC-Code:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
NA.21
Materialien
carbon cartridge (activated)
polyethylene (Luer Plug)
polyethylene connector (Vent Filter)
polypropylene housing
Qualitätsniveau
Leistungsmerkmale
removes endocrine disruptors such as phthalate esters, Bisphenol-A and Nonylphenol
Verpackung
pkg of 1 unit
Hersteller/Markenname
EDS-Pak®
Parameter
2 L/min max. flow rate
2 bar pressure
5 °C temp. range (30 °C)
Länge
12.7 cm
Verunreinigungen
<5 ppb TOC
Kompatibilität
for use with Direct-Q® UV
for use with Direct-Q®
for use with Milli-Q® Advantage A10
for use with Milli-Q® Direct
for use with Milli-Q® Reference
for use with Simplicity® UV
for use with Simplicity®
for use with Synergy® UV
for use with Synergy®
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Die EDS-Pak® Hochreinigungskartusche ist eine aktivierte Kartusche auf Kohlenstoffbasis, die am Auslass von Reinstwassergeräten und für optimale Ergebnisse am Auslass des Q-POD® Dispensers der Milli-Q® Integral und Advantage A10 Wasseraufbereitungssysteme angeschlossen wird. Die EDS-Pak® Kartuschenmedien, das Kartuschengehäuse und die Anschlussmaterialien wurden für die Entfernung von verschiedenen Endokrindisruptern validiert.
Die EDS-Pak® Hochreinigungskartusche kann an allen Wasseraufbereitungssystemen vom Typ 1 installiert werden, die Reinstwasser mit einem TOC-Gehalt < 5 ppb bereitstellen, darunter die Milli-Q®, Synergy®, Simplicity® und Direct-Q® Systeme.
Anwendung
Die EDS-Pak® Hochreinigungskartusche stellt Endokrindisrupter-freies Wasser bereit, das für die Herstellung von Rohlingen, Reagenzien und Standardlösungen zur Analyse von Molekülen wie Bisphenol A, Phthalate und Nonylphenol mittels GC-MS oder LC-MS geeignet ist.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Mobil einsetzbare Hochreinigungskartusche zur Verwendung mit Milli-Q® und anderen Wasseraufbereitungssystemen vom Typ 1.
  • Der letzte Aufreinigungsschritt führt zu Endokrindisrupter-freiem Reinstwasser mit einer hohen Durchflussrate.
  • Bereitstellung von mindestens 300 l EDS-freiem Reinstwasser.
  • Die EDS-Pak® Kartusche enthält eine spezielle Art von aktiviertem Kohlenstoff, der für die effiziente Entfernung von Endokrindisruptern (EDS) – vorwiegend Bisphenol A, Diethylphthalat und Di-n-butylphthalat – validiert wurde.
  • Jede EDS-Pak® Kartusche wird hermetisch versiegelt und mit einem Qualitätszertifikat geliefert.
Sonstige Hinweise
Vor der Verwendung muss die EDS-Pak® Einheit mit Methanol konditioniert werden, um sicherzustellen, dass alle Bindungsflächen für die Endokrindisrupter zugänglich sind. Nach diesem Schritt sollte die Kartusche mit Reinstwasser gespült werden, um jegliches überschüssige Methanol zu entfernen. Nach der Konditionierung wird garantiert, dass mit der EDS-Pak® Einheit bis zu 300 l EDS-freies Wasser bereitgestellt werden können, wenn der Einheit Reinstwasser mit einem TOC-Gehalt < 5 ppb und einer Durchflussrate von 0,5–2 l/min zugeführt wird.
Zum Konditionieren der EDS-Pak® Kartusche mit Methanol wird eine 50-ml-Glasspritze benötigt. Diese Spritze ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Rechtliche Hinweise
DIRECT-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
EDS-PAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Q-POD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SIMPLICITY is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SYNERGY is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany