WH0004082M6
Monoclonal Anti-MARCKS antibody produced in mouse
clone 2C2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-80KL, Anti-FLJ14368, Anti-MACS, Anti-MRACKS, Anti-PKCSL, Anti-PRKCSL, Anti-myristoylated alanine-rich protein kinase C substrate
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
2C2, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
mouse
Methode(n)
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG1κ
GenBank-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... MARCKS(4082)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequence
GAQFSKTAAKGEAAAERPGEAAVASSPSKANGQENGHVKVNGDASPAAAESGAKEELQANGSAP
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?