Merck
SYND281015
Synthware Distilling bulb Kugelrohr
clear borosilicate glass 3.3, volume 15 mL
Synonym(e):
Synthware D2881015
About This Item
UNSPSC-Code:
41104812
NACRES:
NB.43
Materialien
clear borosilicate glass 3.3
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Kemtech D281015
Flaschenkapazität
15 mL
Volumen
15 mL
Allgemeine Beschreibung
Distilling Bulb, Kugelrohr, 14/20, 15mL, 90mm
Anwendung
kemetch; synthware; distillation; still; kugelrohr
Leistungsmerkmale und Vorteile
Organic Chemistry
Rechtliche Hinweise
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)