Wichtige Dokumente
MAB2077Z
Sigma-Aldrich
Anti-Integrin αVβ6 Antibody
CHEMICON®, mouse monoclonal, 10D5
Synonym(e):
MAB2077
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Produktbezeichnung
Anti-Integrin-α-V-β-6-Antikörper, Klon 10D5, azidfrei, clone 10D5, Chemicon®, from mouse
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
10D5, monoclonal
Speziesreaktivität
human, rat, mouse
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
flow cytometry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotyp
IgG2a
Eignung
not suitable for Western blot
not suitable for immunohistochemistry
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ITGAV(3685)
Allgemeine Beschreibung
Die Integrin-Familie von Zelladhäsionsrezeptoren besteht aus mindestens 19 membranassoziierten Heterodimeren, die aus Alpha- und Beta-Untereinheiten bestehen, die auf nichtkovalente Weise assoziieren. Bisher wurden 16 verschiedene Alpha-Untereinheiten und 8 verschiedene Beta-Untereinheiten identifiziert. Die Struktur und funktionelle Vielseitigkeit der Integrin-Familie basieren auf den Paarbildungsfähigkeiten der einzelnen alpha- und beta-Untereinheiten. Der Schlüssel zu diesen molekularen Wechselwirkungen zwischen den Integrinrezeptoren und ihren jeweiligen Liganden ist die Erkennung der Arg-Gly-Asp (RGD)-Sequenz, die in den Bestandteilen der extrazellulären Matrix von Fibronektin, Vitronektin, Kollagen, Fibrinogen und Von-Willebrand-Faktor vorliegen (Cheresh, 1991). Die Beteiligung von Integrinen an der vaskulären Proliferation, Adhäsion und Wundheilung ist gut dokumentiert. Integrin-Alpha-V ist ein Typ-I-Membranglykoprotein ohne inserierte Domäne. Das Alpha-V-Protein wird posttranslational in eine schwere und eine leichte Kette gespalten, die auf der Zelloberfläche als Disulfid-gebundenes Polypeptid exprimiert werden.
Integrin-Alpha-V-beta-6 wird während dynamischer Prozesse (darunter Organogenese, Gewebeschädigung und maligne Transformation) auf einer Vielzahl von Epithelzellen exprimiert.
Spezifität
Der monoklonale Antikörper MAB2077Z, der durch die Immunisierung von Beta-6-Knockout-Mäusen mit murinen Wildtyp-Keratinozyten gezüchtet wird, erkennt mittels Durchflusszytometrie und Immunpräzipitation humanes und murines Alpha-V-Beta-6 und blockiert die Wirkung gegen murines und humanes Alpha-V-Beta-6. Eine 100 %ige Hemmung der Alpha-V-beta-6-vermittelten Zelladhäsion und Zellmigration wird bei einer Konzentration von <10 μg/ml erreicht. Da der Antikörper in Knockout-Mäusen gezüchtet wurde, erkennt er den Rezeptor wahrscheinlich in anderen Spezies. Jedoch wurde der Antikörper nur beim Menschen und bei der Maus beurteilt. Der Antikörper ist spezifisch für Alpha-V-beta-6 und erkennt weder Integrin-Alpha-V noch andere Alpha-V-Integrine.
Immunogen
Immunisierung von Beta-6-Knockout-Mäusen mit murinen Wildtyp-Keratinozyten.
Anwendung
Der Anti-Integrin-α-V-β-6-Antikörper (Klon 10D5, azidfrei) ist ein Antikörper gegen Integrin α V β 6 für die Verwendung in FC und IP.
Durchflusszytometrie: Effektiv bei Maus und Mensch.
Immunpräzipitation: Wirksam; da es sich jedoch bei diesem Antikörper um ein IgG2a handelt, ist Protein G oder Kaninchen-Anti-Maus-IgG hilfreich beim Capturing
Blockieren der Funktion: Eine 100 %ige Hemmung der Alpha-V-beta-6-vermittelten Zelladhäsion und Zellmigration wird bei einer Konzentration von 100 μg/ml erreicht.
Nicht wirksam bei Western Blots oder Immunhistochemie.
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Forschungskategorie
Zellstruktur
Forschungsunterkategorie
Integrine
Physikalische Form
Format: Aufgereinigt
Mit Protein A aufgereinigt
Mit Protein A aufgereinigtes Immunglobulin der Maus in 20 mmol/l Natriumphosphat, 250 mmol/l NaCl, pH-Wert 7,6; ohne Konservierungsmittel.
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C ab Versanddatum 1 Jahr haltbar. Aliquotieren, um wiederholtes Einfrieren und Auftauen zu vermeiden. Für maximale Produktrückgewinnung das Originalfläschchen nach dem Auftauen und vor dem Abnehmen der Kappe zentrifugieren.
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
HT-29-Kolonkarzinomzellen
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Rechtliche Hinweise
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Conversion of a tumor-binding peptide identified by phage display to a functional chimeric T cell antigen receptor.
Pameijer, CR; Navanjo, A; Meechoovet, B; Wagner, JR; Aguilar, B; Wright, CL; Chang et al.
Cancer Gene Therapy null
Y K Stella Man et al.
PloS one, 8(8), e70452-e70452 (2013-08-21)
We have developed a structurally-guided scaffold phage display strategy for identification of ligand mimetic bio-therapeutics. As a proof of concept we used the ligand of integrin αvβ6, a tumour cell surface receptor and a major new target for imaging and
Altered microenvironment promotes progression of preinvasive breast cancer: myoepithelial expression of ?v?6 integrin in DCIS identifies high-risk patients and predicts recurrence.
Allen, MD; Thomas, GJ; Clark, S; Dawoud, MM; Vallath, S; Payne, SJ; Gomm, JJ; Dreger et al.
Clinical cancer research : an official journal of the American Association for Cancer Research null
Phenotypic and genetic characterization of a novel phenotype in pigs characterized by juvenile hairlessness and age dependent emphysema.
Bruun, CS; J?rgensen, CB; Bay, L; Cirera, S; Jensen, HE; Leifsson, PS; Nielsen et al.
BMC Genomics null
Chemically programmed antibodies targeting multiple alpha(v) integrins and their effects on tumor-related functions in vitro.
Goswami, RK; Bajjuri, KM; Forsyth, JS; Das, S; Hassenpflug, W; Huang, ZZ; Lerner et al.
Bioconjugate Chemistry null