Merck
SYNB141000
Synthware Glass wide mouth media bottle
borosilicate glass 3.3, capacity 1000 mL, red polypropylene cap
Synonym(e):
Synthware B141000, glass graduated bottle with screw cap
About This Item
UNSPSC-Code:
41104812
NACRES:
NB.43
Materialien
borosilicate glass 3.3
clear bottle
red polypropylene cap
wide-mouth
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
with cap
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Kemtech B140100
Kapazität
1000 mL
Allgemeine Beschreibung
GL45 Wide Mouth Media Storage Bottle With Color Caps, 1000mL includes Accessories: GL45-C
Anwendung
kemetch; synthware; media bottle; GL45
Leistungsmerkmale und Vorteile
Organic Chemistry
Rechtliche Hinweise
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SYNB141000-1EA4065270931597