Merck
Z258423
Sigma-Aldrich
Vortex-Genie® 2 Mischer
AC/DC input 220 V AC, Schuko plug
Synonym(e):
Laboratory vortex mixer, Vortex mixer
About This Item
UNSPSC-Code:
41103800
NACRES:
NB.73
Leistungsmerkmale
CE compliant
CSA approved
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Scientific Industries SI-0256
Scientific Industries
Allgemeine Beschreibung
Zum schnellen und gründlichen Mischen von kleineren Mengen. Mitgeliefertes Zubehör: 130mm Teller für Kolben und Bechergläser, Reagenzglasaufnahme. Weiteres Zubehör lieferbar. Geschwindigkeit von 600 bis 3,200U/Min. einstellbar. CE Zeichen.
• Geschwindigkeit einstellbar
• Lineares oder kreisförmiges Schütteln
• Dauerbetrieb oder nur durch Drücken der Aufnahme
Rechtliche Hinweise
Vortex-Genie is a registered trademark of Scientific Industries
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)