SRP6509
Chymotrypsin from human pancreas
≥95% (SDS-PAGE)
Synonym(e):
CLCR, CTRC, CTRC_HUMAN, Caldecrin, Chymotrypsin C, Chymotrypsin-C, ELA 4, Elastase 4, Elastase IV, Serum calcium decreasing factor
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
human
Assay
≥95% (SDS-PAGE)
Form
lyophilized
Mol-Gew.
25 kDa
Verpackung
pkg of 100 μg
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... CTRC(11330)
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)