SRP6396
Fc-gamma RIIB/CD32b human
recombinant, expressed in HEK 293 cells, ≥95% (SDS-PAGE)
Synonym(e):
CD32, CDw32, FCG2, FCGR2B, IGFR2
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
human
Rekombinant
expressed in HEK 293 cells
Markierung
6-His tagged (C-terminus)
Assay
≥95% (SDS-PAGE)
Form
lyophilized
Mol-Gew.
calculated mol wt 20.2 kDa
observed mol wt 23-33 kDa (DTT-reduced. Protein migrates due to different glycosylation. Ala 46 is the predicted N-terminus.)
Verpackung
pkg of 10 and 50 μg
Verunreinigungen
<1 EU/μg endotoxin (LAL test)
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... FCGR2B(2213)
Allgemeine Beschreibung
Physikalische Form
Rekonstituierung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)