SRP4639
BMP-13 human
recombinant, expressed in E. coli, ≥95% (SDS-PAGE)
Synonym(e):
CDMP-2, Cartilage-Derived Morphogenetic Protein-2, GDF-6, bone morphogenetic protein 13
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
human
Rekombinant
expressed in E. coli
Assay
≥95% (SDS-PAGE)
Form
lyophilized
Wirksamkeit
0.5-4 μg/mL ED50 (determined by its ability to induce alkaline phosphatase production by ATDC-5 chondrogenic cells.)
Mol-Gew.
~27 kDa
Verpackung
pkg of 50 μg
Lagerbedingungen
avoid repeated freeze/thaw cycles
Verunreinigungen
endotoxin, tested
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... GDF6(392255)
Allgemeine Beschreibung
Physikalische Form
Rekonstituierung
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)