Merck
SRE0081
Sigma-Aldrich
Casein aus Kuhmilch
Suitable for manufacturing of diagnostic kits and reagents, Casein, alkali treated
Synonym(e):
Casein from bovine milk
About This Item
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
NACRES:
NA.61
Biologische Quelle
bovine
Qualitätsniveau
Form
powder
Konzentration
≥90 % protein (dry)
Methode(n)
enzyme immunoassay: suitable
mp (Schmelzpunkt)
280 °C (dec.) (lit.)
UniProt-Hinterlegungsnummer
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[P](=O)(OCC(NC(=O)C(NC(=O)C(N)Cc1ccccc1)CCC(=O)N)C(=O)NC(CCC(=O)O)C(=O)NC(CCC(=O)O)C(=O)NC(CCC(=O)N)C(=O)NC(CCC(=O)N)C(=O)NC(CCC(=O)N)C(=O)NC(C(O)C)C(=O)NC(CCC(=O)O)C(=O)NC(CC(=O)O)C(=O)NC(CCC(=O)O)C(=O)NC(CC(C)C)C(=O)NC(CCC(=O)N)C(=O)NC(CC(=O)O)C(=O)NC(C
InChI
1S/C81H125N22O39P/c1-36(2)31-50(76(132)94-43(15-24-57(87)108)71(127)101-52(34-64(120)121)78(134)98-49(81(137)138)11-7-8-30-82)99-72(128)47(19-28-61(114)115)95-77(133)51(33-63(118)119)100-73(129)48(20-29-62(116)117)97-80(136)65(37(3)104)103-75(131)44(16-25-58(88)109)92-68(124)42(14-23-56(86)107)90-67(123)41(13-22-55(85)106)91-69(125)45(17-26-59(110)111)93-70(126)46(18-27-60(112)113)96-79(135)53(35-142-143(139,140)141)102-74(130)40(12-21-54(84)105)89-66(122)39(83)32-38-9-5-4-6-10-38/h4-6,9-10,36-37,39-53,65,104H,7-8,11-35,82-83H2,1-3H3,(H2,84,105)(H2,85,106)(H2,86,107)(H2,87,108)(H2,88,109)(H,89,122)(H,90,123)(H,91,125)(H,92,124)(H,93,126)(H,94,132)(H,95,133)(H,96,135)(H,97,136)(H,98,134)(H,99,128)(H,100,129)(H,101,127)(H,102,130)(H,103,131)(H,110,111)(H,112,113)(H,114,115)(H,116,117)(H,118,119)(H,120,121)(H,137,138)(H2,139,140,141)
InChIKey
BECPQYXYKAMYBN-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
CaseiNSBlock alkaline treated casein is developed for use in immunoassay to remove non-specific binding and to reduce background. It is suitable for manufacturing of immunoassay buffers due to improved solubility in biological matrices compared to other forms of casein. Provides excellent blocking on all membranes and plates.
Biochem./physiol. Wirkung
Partielle gastrointestinale Verdauung von Casein ist eine Fundgrube für bioaktive Peptide, wie z.B. β-Casomorphin. Allerdings reagiert Rindercasein nicht einheitlich; während die Varianten A1 und B zur Produktion von β-Casomorphin führen, ist es bei Variante A2 nicht der Fall.
Angaben zur Herstellung
Alkaline treated casein formulated to remove nonspecific binding in immunoassays
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)