Merck
SRE0038
Sigma-Aldrich
ββ-Glucuronidase
lyophilized powder, β-glucuronidase ≥1,500,000 units/g solid
About This Item
EC-Nummer:
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352204
NACRES:
NA.54
Biologische Quelle
abalone
Form
lyophilized powder
β-glucuronidase activity
≥1,500,000 units/g solid
secondary activity
≤300,000 units/g solid sulfatase
Lagertemp.
−20°C
Anwendung
Ein technischer Artikel vergleicht die Leistung verschiedener Enzyme
Weitere Informationen
über die kürzlich von Sigma R&D generierten Daten zur Optimierung der Hydrolyse für verschiedene Arzneimittelklassen unter Verwendung von Enzymen aus verschiedenen Quellen und die Verwendung chromatografisch aufgereinigter Enzyme zur Reduzierung der Wirkung einer Esteraseaktivität mit Umwandlung von 6-MAM zu Morphin.
Einheitendefinition
Eine Sigma- oder modifizierte Fishman-Einheit bewirkt die Freisetzung von 1,0 μg Phenolphthalein aus Phenolphthalein-glucuronid je Stunde bei 37 °C und pH-Wert 3,8 (30-minütiger Assay).
Physikalische Form
Supplied as a lyophilized powder containing Trizma® and L-arginine
Rechtliche Hinweise
Trizma is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Health hazardCorrosion
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
β-glucuronidase (GUS) enzymes are utilized to hydrolyze glucuronide (gluc) drug metabolites to the parent drug, facilitating analysis by LC-MS/MS.