Wichtige Dokumente
SRE0008
Galactose-1-phosphate Uridyltransferase from galactose-adapted yeast
Suitable for manufacturing of diagnostic kits and reagents, lyophilized powder, 20-60 units/mg protein (modified Warburg-Christian)
Synonym(e):
GALT, UDP glucose:α-D-galactose-1-phosphate uridyltransferase
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Form
lyophilized powder
Spezifische Aktivität
20-60 units/mg protein (modified Warburg-Christian)
Zusammensetzung
Protein, 15-35%
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
Fremdaktivität
6-phosphogluconate dehydrogenase ≤0.5%
UDP glucose pyrophosphorylase and galactokinase ≤0.2%
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Verwandte Kategorien
Biochem./physiol. Wirkung
Einheitendefinition
Physikalische Form
Hinweis zur Analyse
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?