Wichtige Dokumente
SML3888
Dynapyrazole Compound 20
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
6-(3-bromophenoxy)-2- [1-(4-chlorophenyl) cyclopropyl]-7-oxo-4H-pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carbonitrile, Compound 20
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Farbe
white to beige
Löslichkeit
DMSO: 2 mg/mL, clear
Lagertemp.
-10 to -25°C
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)