Wichtige Dokumente
SML2657
MP-A08
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
4-Methyl-N-[2-[[[2-[[(4-methylphenyl)sulfonyl]amino]phenyl]imino]methyl]phenyl]benzenesulfonamide, NSC-122314
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Farbe
white to beige
Löslichkeit
DMSO: 2 mg/mL, clear
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[S](=O)(=O)(Nc2c(cccc2)\N=C\c3c(cccc3)N[S](=O)(=O)c4ccc(cc4)C)c1ccc(cc1)C
InChIKey
FLDBNMYJUMAXDQ-TURZUDJPSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)