Wichtige Dokumente
SML2527
SW063058
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
7-Bromo-5-(4-fluorophenyl)-1,3,4,5-tetrahydro-4-(2-iodobenzoyl)-2H-1,4-benzodiazepin-2-one
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Farbe
white to beige
Löslichkeit
DMSO: 2 mg/mL, clear
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Ic1c(cccc1)C(=O)N2C(c4c(ccc(c4)Br)NC(=O)C2)c3ccc(cc3)F
InChI
1S/C22H15BrFIN2O2/c23-14-7-10-19-17(11-14)21(13-5-8-15(24)9-6-13)27(12-20(28)26-19)22(29)16-3-1-2-4-18(16)25/h1-11,21H,12H2,(H,26,28)
InChIKey
CFXZDEOFOAXVPQ-UHFFFAOYSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)