Wichtige Dokumente
SML1450
Isobavachalkon
≥98% (HPCE)
Synonym(e):
Corylifolinin, Isobacachalkon
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPCE)
Form
powder
Lagerbedingungen
desiccated
protect from light
Farbe
white to beige
Löslichkeit
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
OC1=C(CC=C(C)C)C(O)=C(C(/C=C/C2=CC=C(O)C=C2)=O)C=C1
InChI
1S/C20H20O4/c1-13(2)3-9-16-19(23)12-10-17(20(16)24)18(22)11-6-14-4-7-15(21)8-5-14/h3-8,10-12,21,23-24H,9H2,1-2H3/b11-6+
InChIKey
DUWPGRAKHMEPCM-IZZDOVSWSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)