SML0120
Perhexilin -maleat (Salz)
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
2-(2,2-Dicyclohexylethyl)piperidine
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Farbe
white to tan
Löslichkeit
DMSO: ≥5 mg/mL
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OC(=O)\C=C/C(O)=O.C1CCC(CC1)C(CC2CCCCN2)C3CCCCC3
InChI
1S/C19H35N.C4H4O4/c1-3-9-16(10-4-1)19(17-11-5-2-6-12-17)15-18-13-7-8-14-20-18;5-3(6)1-2-4(7)8/h16-20H,1-15H2;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-
InChIKey
JDZOTSLZMQDFLG-BTJKTKAUSA-N
Angaben zum Gen
human ... CPT1B(1375) , CPT2(1376) , MTOR(2475)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable