Wichtige Dokumente
SMB00230
Hainanmurpanin
≥95% (LC/MS-ELSD)
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥95% (LC/MS-ELSD)
Form
solid
Anwendung(en)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
COc1ccc2C=CC(=O)Oc2c1C(OC(C)=O)C(=O)C(C)C
InChI
1S/C17H18O6/c1-9(2)15(20)17(22-10(3)18)14-12(21-4)7-5-11-6-8-13(19)23-16(11)14/h5-9,17H,1-4H3
InChIKey
VLHOVPZUSXEINR-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)