Wichtige Dokumente
1302509
USP
Halcinonid
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
(11β, 16α)-21-Chlor-9-fluor-11-hydroxy-16,17-[(1-methylethyliden)-bis-(oxy)]-pregn-4-en-3,20-dion
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
halcinonide
Hersteller/Markenname
USP
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC1(C)O[C@@H]2C[C@H]3[C@@H]4CCC5=CC(=O)CC[C@]5(C)[C@@]4(F)[C@@H](O)C[C@]3(C)[C@@]2(O1)C(=O)CCl
InChI
1S/C24H32ClFO5/c1-20(2)30-19-10-16-15-6-5-13-9-14(27)7-8-21(13,3)23(15,26)17(28)11-22(16,4)24(19,31-20)18(29)12-25/h9,15-17,19,28H,5-8,10-12H2,1-4H3/t15-,16-,17-,19+,21-,22-,23-,24+/m0/s1
InChIKey
MUQNGPZZQDCDFT-JNQJZLCISA-N
Angaben zum Gen
human ... NR3C1(2908)
Allgemeine Beschreibung
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Anwendung
Also, for use with USP monographs such as:
- Halcinonide Ointment
- Halcinonide Cream
- Halcinonide Topical Solution
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)