Wichtige Dokumente
SMB01054
Umbelliprenin
≥90% (LC/MS-ELSD)
Synonym(e):
7-Farnesyloxycoumarin, umbelliprenine
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
plant
Assay
≥90% (LC/MS-ELSD)
Form
solid
Mol-Gew.
366.49
Löslichkeit
water: slightly soluble
Anwendung(en)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[o]1c2c(cc[c]1=O)ccc(c2)OC\C=C(\CC\C=C(\CCC=C(C)C)/C)/C
InChI
1S/C24H30O3/c1-18(2)7-5-8-19(3)9-6-10-20(4)15-16-26-22-13-11-21-12-14-24(25)27-23(21)17-22/h7,9,11-15,17H,5-6,8,10,16H2,1-4H3/b19-9+,20-15+
InChIKey
GNMUGVNEWCZUAA-WOWYBKFKSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Suitable for Biochemical and Biomedical research
- Versatile and adaptable for wide variety of laboratory and research applications
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)