SAB5700015
Anti-SMARCA4 antibody produced in rabbit
Synonym(e):
BAF190, BAF190A, BRG1, CSS4, MRD16, RTPS2, SMARCA4, SNF2, SNF2L4, SNF2LB, SWI2, hSNF2b
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
181
184
Speziesreaktivität
human
Konzentration
2.97 mg/ml
Methode(n)
immunofluorescence: 1:20-1:50
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:2000
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... SMARCA4(6597)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable