AB2148P
Anti-Tumor Necrosis Factor-α Antibody
Chemicon®, from rabbit
Synonym(e):
TNF-alpha
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
mouse
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
ELISA: suitable
neutralization: suitable
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... TNF(7124)
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Western Blot: A concentration of 0.1-0.2 μg/mL of AB2148P is required to detect 1.5-3.0 ng/lane of mTNF-alpha, under either reducing or non-reducing conditions.
Neutralization: To yield one-half maximal inhibition [ND50] of the biological activity of mTNF-a (0.50 ng/ml), a concentration of 0.010-0.015 μg/ml of AB2148P is required.
Optimal working dilutions must be determined by the end user
Verlinkung
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable