Merck
GF023
Sigma-Aldrich
Tumor-Nekrose-Faktor-α-Protein, rekombinant human
Tumor Necrosis Factor-alpha (TNF-alpha) is a potent lymphoid factor that exerts cytotoxic effects on a wide range of tumor cells & certain other target cells.
Synonym(e):
TNF-alpha
About This Item
UNSPSC-Code:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.75
Biologische Quelle
human
Qualitätsniveau
Assay
>97% (SDS-PAGE)
Spezifische Aktivität
≥2 x 107 U/mg
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Aufnahme
sample type hematopoietic stem cell(s)
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Angaben zum Gen
human ... TNF(7124)
Allgemeine Beschreibung
Produktherkunft: E.coli
Tumor-Nekrose-Faktor-alpha (TNF-Alpha) ist ein potenter lymphatischer Faktor, der zytotoxische Wirkungen auf ein breites Spektrum von Tumorzellen und bestimmte andere Zielzellen ausübt. Die reife Form des menschlichen TNF-Alpha hat 157 Aminosäurereste. GF023 ist ein rekombinantes Polypeptid, das die reife Form des menschlichen TNF-α mit einer Polyhistidin-Markierung am Aminoende enthält.
Anwendung
In den meisten In-vitro-Anwendungen übt TNF-Alpha seine biologische Aktivität bei einer Konzentration im Bereich von 0,05 bis 20,0 ng/ml aus. Die reagierenden Zellen sind (unvollständige Liste): Tumorzellen, bestimmte andere Zellen.
Physikalische Form
Lyophilisiert aus 3 mM Tris,, pH 8,0.
Lagerung und Haltbarkeit
Das lyophilisierte Pulver ist zwar bei Raumtemperatur stabil, wird aber am besten trocken bei -20 °C gelagert. Mit sterilem Wasser auf eine Konzentration von 0,1 –1 mg/ml rekonstituieren. Hinweis: Das rekonstituierte Fläschchen vor der Verwendung 2 Stunden lang bei Raumtemperatur stehen lassen. Diese Lösung kann mit Wasser in anderen gepufferten Lösungen verdünnt werden und bei 4 °C eine Woche lang oder bei -20 °C zur späteren Verwendung gelagert werden. Rekonstituiertes TNF-Alpha sollte in unverdünnten Aliquoten bei -20 °C bis zu sechs Monate gelagert werden.
Hinweis zur Analyse
Spezifische Aktivität: Humanes TNF-Alpha von Chemicon ist im Vergleich zu Standards vollständig biologisch aktiv. Die ED50, bestimmt durch die Zytolyse von L929-Zellen der Maus in Gegenwart von Actinomycin-D, beträgt ≤ 0,05 ng/ml.
Rechtliche Hinweise
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Sahar Rafat et al.
Biology, 11(11) (2022-11-12)
Cancer is the utmost common disease-causing death worldwide, characterized by uncontrollable cell division with the potential of metastasis. Overexpression of the Inhibitors of Apoptosis proteins (IAPs) and autophagy correlates with tumorigenesis, therapeutic resistance, and reoccurrence after anticancer therapies. This study
María A Contreras et al.
Proteins, 89(11), 1557-1564 (2021-07-13)
The neutralization of tumor necrosis factor alpha (TNFα) with biopharmaceuticals is a successful therapy for inflammatory diseases. Currently, one of the main TNFα-antagonists is Etanercept, a dimeric TNF-R2 ectodomain. Considering that TNFα and its receptors are homotrimers, we proposed that