MABN328
Anti-Peptidyl-Citrullin-Antikörper, Klon F95
clone F95, from mouse
Synonym(e):
Peptidyl-citrulline, Protein-bound citrulline
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
F95, monoclonal
Speziesreaktivität
mouse, rat, chicken, human
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
all (based on 100% sequence homology)
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgMκ
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Neurowissenschaft
Neurodegenerative Erkrankungen
Western-Blot-Analyse: In einer repräsentativen Charge wurde Peptidyl-Citrullin in ZNS-Proteinen aus Gehirnen und Rückenmark von EAE-Mäusen nachgewiesen (Nicholas et al., 2005).
Qualität
Immunhistochemische Analyse: Mit einer Verdünnung von 1:250 dieses Antikörpers wurde Peptidyl-Citrullin in Großhirnrindengewebe des Menschen nachgewiesen.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable