SAB4300077
Anti-phospho-TP53 (pSer37) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonym(e):
Anti-FLJ92943 antibody produced in rabbit, Anti-LFS1 antibody produced in rabbit, Anti-TRP53 antibody produced in rabbit, Anti-p53 antibody produced in rabbit, Anti-tumor protein p53 antibody produced in rabbit
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
~53 kDa
Speziesreaktivität
human
Konzentration
1 mg/mL
Methode(n)
indirect immunofluorescence: 1:100-1:200
western blot: 1:500-1:1000
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
(L-P-SP-Q-A)
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
phosphorylation (pSer37)
Angaben zum Gen
human ... TP53(7157)
Immunogen
Leistungsmerkmale und Vorteile
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Artikel
p53 regulates gene expression, cell cycle control and functions as a tumor suppressor. Inactivation of p53 is closely tied to cancer development.